Benzoin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
A10188.0B A10188.0I A10188.30
A10188.0BEA 75.1 EUR
A10188.0B A10188.0I A10188.30
Benzoin ≥99%
Benzoin
Purity: 99% CAS No.: 119-53-9 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Flash Point: 181°(357°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 334-344° Beilstein Reference: 391839 Merck Reference: 14,1093 MDL No.: MFCD00004496
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 334…344 °C
Schmelzpunkt: 131…136 °C
Dichte: 1,310
Flammpunkt: 181 °C (357 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004496
CAS-Nummer: 119-53-9
EINECS: 204-331-3
Merck Index: 14,1093