Benzoinmethylether ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 3524-62-7
Molecular Formula: C15H14O2
Formula Weight: 226.28
Flash Point:
Formel:
C₁₅H₁₄O₂ Siedepunkt: 188…189 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 46…50 °C Dichte: 1,128 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008492 CAS-Nummer: 3524-62-7 EINECS: 222-538-7 Merck Index: 14,1093 |