Desoxybenzoin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Phenylacetophenone, 1,2-Diphenylethanone
A10580.14 A10580.22
A10580.14EA 30.3 EUR
A10580.14 A10580.22
Desoxybenzoin ≥97%
Desoxybenzoin
Purity: 97% CAS No.: 451-40-1 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 53-57° Boiling Point: 319-321° Beilstein Reference: 1072876 MDL No.: MFCD00003081
Formel: C₁₄H₁₂O
Molecular Weight: 196,25 g/mol
Siedepunkt: 319…321 °C
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Dichte: 1,2
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003081
CAS-Nummer: 451-40-1
EINECS: 207-193-2