Dichlordiphenylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Diphenyldichlorosilane, Dichlorodiphenylsilane
A12051.36 A12051.22
A12051.36EA 149 EUR
A12051.36 A12051.22
Dichlordiphenylsilan ≥97%
Dichloro(diphenyl)silane
Purity: 97% CAS No.: 80-10-4 Molecular Formula: C12H10Cl2Si Formula Weight: 253.20 Flash Point: 157°(314°F) Refractive Index: 1.5790 Odour: Pungent Melting Point: -22° Boiling Point: 303-304° Beilstein Reference: 609882 UN No.: 1769 MDL No.: MFCD00000489
Formel: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Molecular Weight: 253.2 g/mol
Siedepunkt: 303…304 °C
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1.208
Flammpunkt: 157 °C (314 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000489
CAS-Nummer: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
UN: 1769
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable