Benzo[b]thiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thianaphthene, 1-Benzothiophene
A12328.06
A12328.14
A12328.22
A12328.06EA
36.2
EUR
A12328.06
A12328.14
A12328.22
Benzo[b]thiophen ≥98%
Benzo[b]thiophen
Purity: 98+%
CAS No.: 95-15-8
Molecular Formula: C8H6S
Formula Weight: 134.20
Flash Point: 91°(195°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 80580
Merck Reference: 14,9303
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00005864
Formel:
C₈H₆S Molecular Weight: 134,2 g/mol Siedepunkt: 221…222 °C Schmelzpunkt: 28…32 °C Dichte: 1,149 Flammpunkt: 91 °C (195 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005864 CAS-Nummer: 95-15-8 EINECS: 202-395-7 ADR: 9,III Merck Index: 14,9303 |