tert-Butylchlordiphenylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
tert-Butyldiphenylchlorosilane, tert-Butyl-diphenylchlorosilane
A12721.09
A12721.18
A12721.30
A12721.09EA
44
EUR
A12721.09
A12721.18
A12721.30
tert-Butylchlordiphenylsilan ≥97%
tert-Butylchlordiphenylsilan
Purity: 97%
CAS No.: 58479-61-1
Molecular Formula: C16H19ClSi
Formula Weight: 274.87
Flash Point: 112°(233°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.072
Refractive Index: 1.5680
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Boiling Point: 90-92°/0.01mm
Beilstein Reference: 644023
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00000497
Formel:
C₁₆H₁₉ClSi Siedepunkt: 90…92 °C (0,01 mmHg) Dichte: 1,072 Flammpunkt: 112 °C (233 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000497 CAS-Nummer: 58479-61-1 EINECS: 261-282-0 UN: 2987 ADR: 8,II |