4-(Dimethylamino)benzonitril 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Dimethylamino) benzonitrile
A13117.06 A13117.14
A13117.06EA 35.1 EUR
A13117.06 A13117.14
4-(Dimethylamino)benzonitril 98%
4-(Dimethylamino)benzonitril
Purity: 98% CAS No.: 1197-19-9 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 317-319° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001815
Formel: C₉H₁₀N₂
Molecular Weight: 146,19 g/mol
Siedepunkt: 317…319 °C
Schmelzpunkt: 72…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001815
CAS-Nummer: 1197-19-9
EINECS: 214-819-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III