4-Nitrophenethylbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
A15677.06 A15677.14
A15677.06EA 58 EUR
A15677.06 A15677.14
4-Nitrophenethylbromid ≥98%
4-Nitrophenethylbromid
Purity: 98% CAS No.: 5339-26-4 Molecular Formula: C8H8BrNO2 Formula Weight: 230.07 Melting Point: 67-71° Boiling Point: 116°/0.2mm MDL No.: MFCD00007386
Formel: C₈H₈BrNO₂
Molecular Weight: 230.06 g/mol
Siedepunkt: 116 °C (0.2 mmHg)
Schmelzpunkt: 67…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007386
CAS-Nummer: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7