1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (Cyclohex-1-en-1-yloxy)trimethylsilane
A16099.09 A16099.18
A16099.09EA 58.8 EUR
A16099.09 A16099.18
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen ≥98%
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen
Purity: 98% CAS No.: 6651-36-1 Molecular Formula: C9H18OSi Formula Weight: 170.33 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 165° Beilstein Reference: 1859394 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001541
Formel: C₉H₁₈OSi
Molecular Weight: 170.33 g/mol
Siedepunkt: 165 °C
Dichte: 0.883
Flammpunkt: 42 °C (107 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001541
CAS-Nummer: 6651-36-1
EINECS: 229-675-1
ADR: 3 III