1,2-Cyclohexandiondioxim ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A16788.06 A16788.14 A16788.22
A16788.06EA 75.7 EUR
A16788.06 A16788.14 A16788.22
1,2-Cyclohexandiondioxim ≥97%
1,2-Cyclohexandiondioxim
Purity: 97% CAS No.: 492-99-9 Molecular Formula: C6H10N2O2 Formula Weight: 142.16 Melting Point: 181-188° dec. Beilstein Reference: 1909047 Merck Reference: 14,6560 MDL No.: MFCD00001663
Formel: C₆H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 181…188 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001663
CAS-Nummer: 492-99-9
EINECS: 207-769-3
Merck Index: 14,6560