Galaktit ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Dulcitol
A18402.14
A18402.22
A18402.36
A18402.14EA
23.2
EUR
A18402.14
A18402.22
A18402.36
Galaktit ≥97%
Galaktit
Purity: 97%
CAS No.: 608-66-2
Molecular Formula: C6H14O6
Formula Weight: 182.17
Melting Point: 187-191°
Boiling Point: 275-280°/1mm
Merck Reference: 14,4332
MDL No.: MFCD00064288
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Molecular Weight: 182,17 g/mol Siedepunkt: 275…280 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 187…191 °C Dichte: 1,47 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004708 CAS-Nummer: 608-66-2 EINECS: 210-165-2 Merck Index: 14,4332 |