1,3-Diphenylharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A18720.14
A18720.22
A18720.14EA
34.8
EUR
A18720.14
A18720.22
1,3-Diphenylharnstoff ≥98%
1,3-Diphenylharnstoff
Purity: 98%
CAS No.: 102-07-8
Molecular Formula: C6H5NHCONHC6H5
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 240-244°
Boiling Point: 260° dec.
Merck Reference: 14,1785
MDL No.: MFCD00003017
Formel:
C₁₃H₁₂N₂O Siedepunkt: 260 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: 240…244 °C Dichte: 1,239 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003017 CAS-Nummer: 102-07-8 EINECS: 203-003-7 Merck Index: 14,1785 |