3-Methyl-2-thenoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
A19194.06 A19194.14 A19194.22
A19194.06EA 39.8 EUR
A19194.06 A19194.14 A19194.22
3-Methyl-2-thenoesäure ≥98%
3-Methyl-2-thenoesäure
Purity: 98% CAS No.: 23806-24-8 Molecular Formula: C6H6O2S Formula Weight: 142.18 Melting Point: 144-149° Beilstein Reference: 116184
Formel: C₆H₆O₂S
Molecular Weight: 142.18 g/mol
Schmelzpunkt: 144…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005438
CAS-Nummer: 23806-24-8
EINECS: 245-894-5