2-Brom-6-methoxynaphthalin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A19450.09 A19450.18 AB125719.0010
A19450.09EA 41 EUR
A19450.09 A19450.18 ABCRAB125719.0010
2-Brom-6-methoxynaphthalin ≥98%
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 5111-65-9 Molecular Formula: C11H9BrO Formula Weight: 237.10 Melting Point: 105-110° Boiling Point: 160-164°/3mm MDL No.: MFCD00004062
Formel: C₁₁H₉BrO
Molecular Weight: 237,1 g/mol
Siedepunkt: 160…164 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 105…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004062
CAS-Nummer: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0