1-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
B20245.03 B20245.06
B20245.03EA 28.4 EUR
B20245.03 B20245.06
1-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff ≥98%
1-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Purity: 98+% CAS No.: 175277-17-5 Molecular Formula: C9H6F6N2S Formula Weight: 288.22 Melting Point: 168-172° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041172
Formel: C₉H₆F₆N₂S
Molecular Weight: 288,22 g/mol
Schmelzpunkt: 168…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041172
CAS-Nummer: 175277-17-5
ADR: 6.1,III