3-Ethoxy-2-thenoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Ethoxythiophene-2-carboxylic acid
B20296.03 B20296.06 B20296.14
B20296.03EA 66.9 EUR
B20296.03 B20296.06 B20296.14
3-Ethoxy-2-thenoesäure ≥97%
3-Ethoxy-2-thenoesäure
Purity: 97% CAS No.: 139926-23-1 Molecular Formula: C7H8O3S Formula Weight: 172.20 Melting Point: 121-123° MDL No.: MFCD00205205
Formel: C₇H₈O₃S
Molecular Weight: 172,2 g/mol
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00205205
CAS-Nummer: 139926-23-1