Desylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloro-2-phenylacetophenone
B21778.06
B21778.14
B21778.22
B21778.06EA
35.1
EUR
B21778.06
B21778.14
B21778.22
Desylchlorid ≥98%
Desylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 447-31-4
Molecular Formula: C14H11ClO
Formula Weight: 230.69
Melting Point: 64-69°
Beilstein Reference: 744474
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000858
Formel:
C₁₄H₁₁ClO Molecular Weight: 230,69 g/mol Schmelzpunkt: 64…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000858 CAS-Nummer: 447-31-4 EINECS: 207-181-7 UN: 3261 ADR: 8,III |