2,6-Dimethylbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
TL00285.1 TL00285.10 TL00285.50
MAYBTL00285.1EA 0 EUR
MAYBTL00285.1 MAYBTL00285.10 MAYBTL00285.50
2,6-Dimethylbenzonitril
2,6-Dimethylbenzonitril
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,18 g/mol
MDL: MFCD00037166
CAS-Nummer: 6575-13-9
EINECS: 229-503-5