1,4-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B23125.22
B23125.36
B23125.22EA
48.9
EUR
B23125.22
B23125.36
1,4-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥98%
1,4-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 98%
CAS No.: 1076-97-7
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 235°(455°F)
Melting Point:
Formel:
C₈H₁₂O₄ Schmelzpunkt: >300 °C Flammpunkt: 235 °C (455 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001465 CAS-Nummer: 1076-97-7 EINECS: 214-068-6 |