N-(3-Aminopropyl)morpholin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(4-Morpholinyl)propylamine, 3-Morpholinopropan-1-amine, 3-Morpholino propylamine
B23485.18
B23485.30
AB131469.0050
B23485.18EA
66
EUR
B23485.18
B23485.30
ABCRAB131469.0050
N-(3-Aminopropyl)morpholin 98%
N-(3-Aminopropyl)morpholin
Purity: 98%
CAS No.: 123-00-2
Molecular Formula: C7H16N2O
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 98°(210°F)
Refractive Index: 1.4761
Melting Point: -15°
Boiling Point: 223-225°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006184
Formel:
C₇H₁₆N₂O Molecular Weight: 144.22 g/mol Siedepunkt: 223…225 °C Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 0.987 Flammpunkt: 98 °C (210 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006184 CAS-Nummer: 123-00-2 EINECS: 204-590-2 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...