6-Methoxy-2-naphthaldehyd ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B23943.06 B23943.14 B23943.22
B23943.06EA 45.5 EUR
B23943.06 B23943.14 B23943.22
6-Methoxy-2-naphthaldehyd ≥99%
6-Methoxy-2-naphthaldehyd
Purity: 99% CAS No.: 3453-33-6 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 80-82° Beilstein Reference: 1945989
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081152
CAS-Nummer: 3453-33-6
EINECS: 222-377-2