2-Methoxypropen 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methoxy-1-propene, Isopropenyl methyl ether, 2-Methoxyprop-1-ene
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Kaliumcarbonat
B24083.18
B24083.30
B24083.18EA
50.1
EUR
B24083.18
B24083.30
2-Methoxypropen 95% stabilisiert
2-Methoxypropene
Stabilized with ca 0.5% potassium carbonate
Purity: 95%
CAS No.: 116-11-0
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -29°(-20°F)
Refractive Index: 1.3835
Odour: Ether-like
Boiling Point: 35-36°
Beilstein Reference: 1734635
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014929
Formel:
C₄H₈O Molecular Weight: 72,11 g/mol Siedepunkt: 35…36 °C Dichte: 0,758 Flammpunkt: –29 °C (–20 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00014929 CAS-Nummer: 116-11-0 EINECS: 204-125-3 UN: 1993 ADR: 3,I |