3'-Benzyloxyacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1-(3-(Benzyloxy)phenyl)ethanone, 1-[3-(Benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
B25084.06
B25084.14
B25084.22
B25084.06EA
30
EUR
B25084.06
B25084.14
B25084.22
3'-Benzyloxyacetophenon ≥97%
3'-Benzyloxyacetophenon
Purity: 97%
CAS No.: 34068-01-4
Molecular Formula: C15H14O2
Formula Weight: 226.28
MDL No.: MFCD00026221
Formel:
C₁₅H₁₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026221 CAS-Nummer: 34068-01-4 EINECS: 251-816-0 |