Zinkchlorid 0.7 M in THF
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorzink, Zinkdichlorid, Zink(II)chlorid
H32962.AE H32962.AP
H32962.AEEA 121 EUR
H32962.AE H32962.AP
Zinkchlorid 0.7 M in THF
Zinkchlorid
CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00011295
Formel: ZnCl₂
Molecular Weight: 136.3 g/mol
Siedepunkt: 732
Schmelzpunkt: 283
Dichte: 0.948
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 13,10185