1-(2-Bromethoxy)-4-fluorbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluorophenoxy-ethylbromide
H52403.03 H52403.06
H52403.03EA 119 EUR
H52403.03 H52403.06
1-(2-Bromethoxy)-4-fluorbenzol ≥97%
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene
Purity: 97+% CAS No.: 332-48-9 Molecular Formula: C8H8BrFO Formula Weight: 219.05 MDL No.: MFCD00044739
Formel: C₈H₈BrFO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044739
CAS-Nummer: 332-48-9