1,3-Diethylharnstoff ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L02079.06
L02079.14
L02079.06EA
46
EUR
L02079.06
L02079.14
1,3-Diethylharnstoff ≥97%
1,3-Diethylharnstoff
Purity: 97%
CAS No.: 623-76-7
Molecular Formula: C5H12N2O
Formula Weight: 116.16
Melting Point: 109-113°
Beilstein Reference: 1744741
Formel:
C₅H₁₂N₂O Schmelzpunkt: 109…113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009028 CAS-Nummer: 623-76-7 EINECS: 210-811-3 |