α,α-Dimethylpropiophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2,2-Trimethylacetophenone
L08729.03 L08729.06 L08729.14
L08729.03EA 41.3 EUR
L08729.03 L08729.06 L08729.14
α,α-Dimethylpropiophenon ≥98%
α,α-Dimethylpropiophenon
Purity: 98% CAS No.: 938-16-9 Molecular Formula: C11H14O Formula Weight: 162.23 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5084 Boiling Point: 219-222° Beilstein Reference: 1906460 MDL No.: MFCD00008844
Formel: C₁₁H₁₄O
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Siedepunkt: 219…222 °C
Dichte: 0,970
Flammpunkt: 87 °C (188 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008844
CAS-Nummer: 938-16-9
EINECS: 213-338-0