1-Butyl-2-thioharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Butylthiourea
L09654.09 L09654.04
L09654.09EA 256 EUR
L09654.09 L09654.04
1-Butyl-2-thioharnstoff ≥98%
1-Butyl-2-thioharnstoff
Purity: 98% CAS No.: 1516-32-1 Molecular Formula: C5H12N2S Formula Weight: 132.23 Odour: Odourless Melting Point: 76-79° Beilstein Reference: 1744779 MDL No.: MFCD00022173
Formel: C₅H₁₂N₂S
Molecular Weight: 132.23 g/mol
Schmelzpunkt: 76…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022173
CAS-Nummer: 1516-32-1
EINECS: 216-165-9