(±)-4-Brom-α-methylbenzylamin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Bromo-α-methylbenzylamine, (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, (±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
L11848.06 L11848.03
L11848.06EA 53.8 EUR
L11848.06 L11848.03
(±)-4-Brom-α-methylbenzylamin 96%
(±)-4-Brom-α-methylbenzylamin
Purity: 96% CAS No.: 24358-62-1 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5670 Odour: Amine-like Boiling Point: 140-145°/30mm Beilstein Reference: 2412318 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00025548
Formel: C₈H₁₀BrN
Molecular Weight: 200,08 g/mol
Siedepunkt: 140…145 °C (30 mmHg)
Dichte: 1,397
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025548
CAS-Nummer: 24358-62-1
EINECS: 246-200-3
ADR: 8,III