(2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
L14348.03 L14348.06 L14348.14
L14348.03EA 43.4 EUR
L14348.03 L14348.06 L14348.14
(2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol ≥97%
trans,trans-Farnesol
Purity: 97% CAS No.: 106-28-5 Molecular Formula: C15H26O Formula Weight: 222.37 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.4900 Boiling Point: 137°/3mm Beilstein Reference: 1723039 Merck Reference: 14,3937 MDL No.: MFCD00002918
Formel: C₁₅H₂₆O
Molecular Weight: 222.37 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (3 mmHg)
Dichte: 0.886
Flammpunkt: 96 °C (204 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002918
CAS-Nummer: 106-28-5
EINECS: 225-004-1