3-Formyl-2-thiophenboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Formylthiophene-2-boronic acid, (3-Formylthiophen-2-yl)boronic acid
L15196.03 L15196.06
L15196.03EA 158 EUR
L15196.03 L15196.06
3-Formyl-2-thiophenboronsäure ≥97%
3-Formyl-2-thiophenboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 17303-83-2 Molecular Formula: C5H5BO3S Formula Weight: 155.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 180° dec. Beilstein Reference: 4387740 MDL No.: MFCD01075679
Formel: C₅H₅BO₃S
Molecular Weight: 155,97 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 180 °C (Zersetzung)
MDL: MFCD01075679
CAS-Nummer: 17303-83-2