tert-Butylnitrit tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L16135.14
L16135.22
L16135.14EA
40.1
EUR
L16135.14
L16135.22
tert-Butylnitrit tech. 90%, technische Qualität
tert-Butylnitrit
Purity: 90%
CAS No.: 540-80-7
Molecular Formula: (CH3)3CONO
Formula Weight: 103.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -23°(-9°F)
Refractive Index: 1.3690
Odour: Sweet
Boiling Point: 61-63°
Beilstein Reference: 1209339
Merck Reference: 14,1583
UN No.: 2351
MDL No.: MFCD00002055
Formel:
C₄H₉NO₂ Molecular Weight: 103.12 g/mol Siedepunkt: 61…63 °C Dichte: 0.867 Flammpunkt: –23 °C (–9 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002055 CAS-Nummer: 540-80-7 EINECS: 208-757-0 UN: 2351 ADR: 3 II Merck Index: 14,1583 |