(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
L16322.06 L16322.14 L16322.03
L16322.06EA 71.8 EUR
L16322.06 L16322.14 L16322.03
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin
Purity: 99+% CAS No.: 41851-59-6 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Refractive Index: 1.5330 Melting Point: -20° Boiling Point: 65°/0.38mm Beilstein Reference: 3196456 Optical Rotation: -34° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00671660
Formel: C₉H₁₃NO
Molecular Weight: 151.21 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (0.38 mmHg)
Schmelzpunkt: < –20 °C
Dichte: 1.020
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671660
CAS-Nummer: 41851-59-6
UN: 2735
ADR: 8 III