(R)-(+)-4-Chlor-α-methylbenzylamin 97%, ee 98%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine, (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
L19119.03
L19119.06
L19119.03EA
39.9
EUR
L19119.03
L19119.06
(R)-(+)-4-Chlor-α-methylbenzylamin 97%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-4-Chlor-α-methylbenzylamin
Purity: 97%
CAS No.: 27298-99-3
Molecular Formula: C8H10ClN
Formula Weight: 155.63
Flash Point: 115°(239°F)
Refractive Index: 1.5418
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 2412317
Optical Rotation: +31° (neat)
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00671639
Formel:
C₈H₁₀ClN Molecular Weight: 155,63 g/mol Siedepunkt: 232 °C Dichte: 1,110 Flammpunkt: 115 °C (239 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671639 CAS-Nummer: 27298-99-3 UN: 2810 ADR: 6.1,II |