(S)-(-)-4-Fluor-α-methylbenzylamin 99%, ee 99%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
L19121.03
L19121.06
L19121.14
L19121.03EA
52.3
EUR
L19121.03
L19121.06
L19121.14
(S)-(-)-4-Fluor-α-methylbenzylamin 99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-4-Fluor-α-methylbenzylamin
Purity: 99%
CAS No.: 66399-30-2
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5020
Melting Point: -30°
Boiling Point: 76°/22mm
Beilstein Reference: 6791614
Optical Rotation: -33° (neat)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD03092999
Formel:
C₈H₁₀FN Molecular Weight: 139.17 g/mol Siedepunkt: 76 °C (22 mmHg) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 1.030 Flammpunkt: 68 °C (154 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03092999 CAS-Nummer: 66399-30-2 UN: 2735 ADR: 8 III |