(R)-(+)-4-Brom-α-methylbenzylamin 99%, ee 98%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
L20079.03 L20079.06
L20079.03EA 66.4 EUR
L20079.03 L20079.06
(R)-(+)-4-Brom-α-methylbenzylamin 99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-4-Brom-α-methylbenzylamin
Purity: 99% CAS No.: 45791-36-4 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5670 Melting Point: -25° (neat) Boiling Point: 140-145°/30mm Beilstein Reference: 2412319 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00066025
Formel: C₈H₁₀BrN
Molecular Weight: 200,08 g/mol
Siedepunkt: 140…145 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,371
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025548
CAS-Nummer: 45791-36-4
EINECS: 256-245-0
UN: 2735
ADR: 8,III