4-Chlorbenzamidoxim
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
4-Chloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide, 4-Chloro-N-hydroxybenzimidamide
10J-360S.500
10J-360S.1
10J-360S.5
10J-360S.10
BIOT10J-360S.500EA
0
EUR
BIOT10J-360S.500
BIOT10J-360S.1
BIOT10J-360S.5
BIOT10J-360S.10
4-Chlorbenzamidoxim
4-Chlorbenzamidoxim
Formel:
C₇H₇ClN₂O Molecular Weight: 170.6 g/mol |
MDL:
MFCD00029674 CAS-Nummer: 5033-28-3 |