3-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-Bromo-2-formylthiophene
10X-0872.1
10X-0872.5
10X-0872.500
BIOT10X-0872.1EA
0
EUR
BIOT10X-0872.1
BIOT10X-0872.5
BIOT10X-0872.500
3-Brom-2-thiophencarbaldehyd
3-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₃BrOS Molecular Weight: 191.05 g/mol |
MDL:
MFCD00126680 CAS-Nummer: 930-96-1 |