4-Brom-3-thiophencarbaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
6Y-0850.1
6Y-0850.500
BIOT6Y-0850.1EA
0
EUR
BIOT6Y-0850.1
BIOT6Y-0850.500
4-Brom-3-thiophencarbaldehyd
4-Brom-3-thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₃BrOS |
MDL:
MFCD01318960 CAS-Nummer: 18791-78-1 |