Acenaphthen-[D10] (99% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: Acenaphthene-[²H₁₀]
CILDLM-108-0.1 CIL-DLM-108-5
PROOCILDLM-108-0.1EA 107 EUR
PROOCILDLM-108-0.1 PROOCIL-DLM-108-5
Acenaphthen-[D10] (99% D)
Acenaphthen-[D10]
Formel: C₁₂D₁₀
Molecular Weight: 164,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 15067-26-2
UN: 3077
ADR: 9,III