Decahydronaphthalin-[D18] (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) (99% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
CIL-DLM-1386-1
CIL-DLM-1386-5
PROOCIL-DLM-1386-1EA
183
EUR
PROOCIL-DLM-1386-1
PROOCIL-DLM-1386-5
Decahydronaphthalin-[D18] (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) (99% D)
Decahydronaphthalin-[D18] (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₀D₁₈ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044371 CAS-Nummer: 28788-42-3 UN: 1147 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...