Triphenylen-[D12] (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
CILDLM-601-0.1
CIL-DLM-601-1
PROOCILDLM-601-0.1EA
253
EUR
PROOCILDLM-601-0.1
PROOCIL-DLM-601-1
Triphenylen-[D12] (98% D)
Triphenylen-[D12]
Formel:
C₁₈D₁₂ |
CAS-Nummer:
17777-56-9 UN: 3077 ADR: 9,III |