5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
85-0006.1
85-0006.5
CHMP85-0006.1EA
0
EUR
CHMP85-0006.1
CHMP85-0006.5
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₃BrOS Molecular Weight: 191,05 g/mol |
MDL:
MFCD00005432 CAS-Nummer: 4701-17-1 EINECS: 225-176-8 |