4-(4-Nitrophenyl)morpholin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB05771.1
BTB05771.10
BTB05771.50
MAYBBTB05771.1EA
0
EUR
MAYBBTB05771.1
MAYBBTB05771.10
MAYBBTB05771.50
4-(4-Nitrophenyl)morpholin
4-(4-Nitrophenyl)morpholin
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₃ |
MDL:
MFCD00023317 CAS-Nummer: 10389-51-2 EINECS: 233-851-3 |