4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
CC28504.1 CC28504.10 CC28504.50
MAYBCC28504.1EA 0 EUR
MAYBCC28504.1 MAYBCC28504.10 MAYBCC28504.50
4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₃BrOS
Molecular Weight: 191.05 g/mol
MDL: MFCD00005431
CAS-Nummer: 18791-75-8
EINECS: 242-577-3