1,3-Dibutylharnstoff
Lieferant: CHEMPUR
JFD01108.250 JFD01108.1
CHMPJFD01108.250EA 0 EUR
CHMPJFD01108.250 MAYBJFD01108.1
1,3-Dibutylharnstoff
1,3-Dibutylharnstoff
Formel: H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(O)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
Siedepunkt: 115 °C (0,03 mmHg)
Schmelzpunkt: 75 °C
MDL: MFCD00015229
CAS-Nummer: 1792-17-2
EINECS: 217-258-7