Benzylammoniumchlorid
Lieferant: CHEMPUR
RH01843.250 RH01843.1
CHMPRH01843.250EA 0 EUR
CHMPRH01843.250 MAYBRH01843.1
Benzylammoniumchlorid
Benzylammoniumchlorid
Formel: C₇H₁₀ClN
MDL: MFCD00012852
CAS-Nummer: 3287-99-8
EINECS: 221-943-6