2-Brom-6-methoxynaphthalin
Lieferant: Thermo Scientific
SB01484.1
SB01484.10
SB01484.50
MAYBSB01484.1EA
0
EUR
MAYBSB01484.1
MAYBSB01484.10
MAYBSB01484.50
2-Brom-6-methoxynaphthalin
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Formel:
C₁₁H₉BrO Molecular Weight: 237,1 g/mol |
MDL:
MFCD00004062 CAS-Nummer: 5111-65-9 EINECS: 225-837-0 |