4-Chlorbenzamidoxim
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide, 4-Chloro-N-hydroxybenzimidamide
SPB06960DA
SPB06960EA
MAYBSPB06960DAEA
0
EUR
MAYBSPB06960DA
MAYBSPB06960EA
4-Chlorbenzamidoxim
4-Chlorbenzamidoxim
Formel:
C₇H₇ClN₂O Molecular Weight: 170.6 g/mol |
MDL:
MFCD00029674 CAS-Nummer: 5033-28-3 |