1-Propyl-2-harnstoff
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: n-Propylurea, 1-Propylurea
TL00479DA TL00479EA TL00479.50
MAYBTL00479DAEA 0 EUR
MAYBTL00479DA MAYBTL00479EA MAYBTL00479.50
1-Propyl-2-harnstoff
1-Propyl-2-harnstoff
Formel: C₄H₁₀N₂O
MDL: MFCD00014793
CAS-Nummer: 627-06-5
EINECS: 210-981-9